Läs mer
D-Glucosamine Salt (Sulfate/Chloride), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | D-Glucosamine sulfate potassium salt |
| Kvantitet | 100 g |
| InChI formel | InChI=1S/C6H13NO5.H2O4S/c7-3(1-8)5(11)6(12)4(10)2-9;1-5(2,3)4/h1,3-6,9-12H,2,7H2;(H2,1,2,3,4)/t3-,4+,5+,6+;/m0./s1 |
| Formel vikt | 277.0468 |