missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

D-glukosaminsulfat, MP Biomedicals™

Produktkod. 11467362 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 g
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
10g
25g
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11467362 10 g 10g
11477362 25 g 25g
11487362 100 g 100g
11497362 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 11467362 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0215392810

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Kemiska identifierare

CAS 29031-19-4
Molekylformel C6H15NO9S
Molekylvikt (g/mol) 277.244
InChI-nyckel FGNPLIQZJCYWLE-BTVCFUMJSA-N
Synonym d-glucosamine sulphate, 2r,3r,4s,5r-2-amino-3,4,5,6-tetrahydroxyhexanal sulfate, gevolox, glucosaminsulfat, sulfato de glucosamina, 2-amino-2-deoxy-d-glucose sulfate salt, glucosamine sulfate 2kcl, d-glucose, 2-amino-2-deoxy-, sulfate salt, glucosamine sulfate na salt, glucosamine sulfate dc
PubChem CID 115046
IUPAC-namn (2R,3R,4S,5R)-2-amino-3,4,5,6-tetrahydroxihexanal;svavelsyra
LEDER C(C(C(C(C(C=O)N)O)O)O)O.OS(=O)(=O)O

Specifikationer

Kemiskt namn eller material D-Glucosamine Sulfate
Kvantitet 10 g
Formel vikt 228.2
Fysisk form Fast
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.