Läs mer
D-Glucose-1-13C, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | D-Glucose 1-13C |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H12O6/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(11)12-2/h2-11H,1H2/t2-,3-,4+,5-,6?/m1/s1/i6+1 |
| Formel vikt | 181.0667 |