Läs mer
D-Glucose-1,2,3-13C3, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | D-Glucose-1,2,3-13C3 |
| CAS | 478529-32-7 |
| Molekylformel | 13C3 C3 H12 O6 |
| Kvantitet | 2.5 mg |
| Synonym | D-[1,2,3-13C3]Glucose, D-Glucose-1,2,3-13C3, D-Glucose-1,2,3-13C3 (9CI) |
| InChI formel | InChI=1S/C6H12O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h1,3-6,8-12H,2H2/t3-,4+,5+,6+/m0/s1/i1+1,3+1,5+1 |
| LEDER | OC[C@@H](O)[C@@H](O)[13C@H](O)[13C@@H](O)[13CH]=O |
| IUPAC-namn | (2R,3S,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahydroxy(1,2,3-^{13}C_{3})hexanal |
| Molekylvikt (g/mol) | 183.13 |
| Formel vikt | 183.0735 |