Läs mer
D-Glucose-1,6-13C2, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | D-Glucose-1,6-13C2 |
| CAS | 287100-67-8 |
| Molekylformel | C413C2H12O6 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | 1,6-13C2-Glucose, D-[1,613C2]Glucose, Glucose-1,6-13C2, [1,6-13C2]-D-Glucose, [1,6-13C2]D-Glucose |
| InChI formel | InChI=1S/C6H12O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h1,3-6,8-12H,2H2/t3-,4+,5+,6+/m0/s1/i1+1,2+1 |
| LEDER | O[13CH2][C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)[13CH]=O |
| Molekylvikt (g/mol) | 182.14 |