Läs mer
D-Glukos 1000 μg/ml i vatten, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30322577
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30322577 1 ml
1 options
Produktkod. 30322577 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREA14027000WA1000
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-12-2026
Upptäck Dr. Ehrenstorfers certifierade referensmaterial: finns tillgängliga i flera format, inklusive flerkomponents regulatoriska blandningar, för att driva din livsmedels- och miljöanalys med spårbar, ISO-ackrediterad kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dextrose
CAS 50-99-7
Analyt- eller komponentnamn Dextrose
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C6H12O6
Koncentration 1000 μg/ml
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym D-Glucopyranose, Glucopyranose, NSC 287045, Dextrose (Closed Ring), Glucose, D-Glucose
InChI formel InChI=1S/C6H12O6/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(11)12-2/h2-11H,1H2/t2-,3-,4+,5-,6?/m1/s1
LEDER O[C@H]([C@@H](CO)OC(O)[C@@H]1O)[C@@H]1O
IUPAC-namn (3R,4S,5S,6R)-6-(hydroxymetyl)tetrahydro-2H-pyran-2,3,4,5-tetraol
Lösningsmedel eller matris Vatten
Molekylvikt (g/mol) 180.16
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 180,06 g/mol