Läs mer
D-Glucose-13C6,d7, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | D-Glucose-13C6,d7 |
| CAS | 201417-01-8 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | 13C6 2H7 H5 O6 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | D-Glucose-1,2,3,4,5,6-13C6-1,2,3,4,5,6,6-C-d7, D-[13C6,1,2,3,4,5,6,6-2H7]Glucose, D-Glucose-13C6-1,2,3,4,5,6,6-C-d7 (9CI), D-Glucose-13C6,d7, D-Glucose-13C6-1,2,3,4,5,6,6-d7 |
| InChI formel | InChI=1S/C6H12O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h1,3-6,8-12H,2H2/t3-,4+,5+,6+/m0/s1/i1+1D,2+1D2,3+1D,4+1D,5+1D,6+1D |
| LEDER | [2H][13C](=O)[13C@]([2H])(O)[13C@@]([2H])(O)[13C@]([2H])(O)[13C@]([2H])(O)[13C]([2H])([2H])O |
| IUPAC-namn | (2R,3S,4R,5R)-1,2,3,4,5,6,6-heptadeuterio-2,3,4,5,6-pentahydroxy(1,2,3,4,5,6-^{13}C_{6})hexan-1-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 193.15 |
| Visa mer |