missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

D-Glucose-13C6, TRC

Produktkod. 30004113
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
25 mg
250 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30004113 250 mg
30012140 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30004113 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCG595002250MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 110187-42-3
Molekylformel 13C6 H12 O6
Molekylvikt (g/mol) 186.11
Synonym D-Glucopyranose, Dextrose, D-GLC, Labeled glucose
IUPAC-namn (2R,3S,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahydroxy(1,2,3,4,5,6-^{13}C_{6})hexanal
LEDER O[13CH2][13C@@H]1O[13CH](O)[13C@@H](O)[13C@@H](O)[13C@@H]1O

Specifikationer

Kemiskt namn eller material D-Glucose 13C6
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 250 mg
InChI formel InChI=1S/C6H12O6/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(11)12-2/h2-11H,1H2/t2-,3+,4-,5-,6?/m0/s1/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1
Formel vikt 186.084
Procent renhet >95%
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.