Läs mer
D-Glucose-4,5,6,6’-d4, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | D-Glucose-4,5,6,6'-d4 |
| CAS | 478529-49-6 |
| Molekylformel | C6 2H4 H8 O6 |
| Kvantitet | 2.5 mg |
| Synonym | D-Glucose-4,5,6,6’-2H4 |
| InChI formel | InChI=1S/C6H12O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h1,3-6,8-12H,2H2/t3-,4+,5+,6+/m0/s1/i2D2,4D,6D |
| LEDER | [2H]C([2H])(O)[C@@]([2H])(O)[C@@]([2H])(O)[C@H](O)[C@@H](O)C=O |
| IUPAC-namn | (2R,3R,4S,5R)-4,5,6,6-tetradeuterio-2,3,4,5,6-pentahydroxyhexanal |
| Molekylvikt (g/mol) | 184.18 |
| Formel vikt | 184.088 |