Läs mer
D-Glucose-6,6-d2, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | D-Glucose-6,6-d2 |
| CAS | 18991-62-3 |
| Molekylformel | C6 2H2 H10 O6 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | D-Glucose-6,6-C-d2, D-Glucose-6,6-d2 (8 CI), 6,6-Dideuterioglucose, D-Glucose-6,6-2H2, [6-2H2]-D-Glucose |
| InChI formel | InChI=1 S/C6H12O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h1,3-6,8-12 H,2H2/t3-,4+,5+,6+/m0/s1/i2D2 |
| LEDER | [2 H]C([2 H])(O)[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)C=O |
| IUPAC-namn | (2 R,3 S,4 R,5 R)-6,6-dideuterio-2,3,4,5,6-pentahydroxyhexanal |
| Molekylvikt (g/mol) | 182.17 |
| Formel vikt | 182.0759 g/mol |
| Visa mer |