Läs mer
D-Glucose-6,6-d2, TRC
Produktkod. 30179237
Change view
Kvantitet:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30179237 10 mg
30179387 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30179237 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCG59500310MG
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 18991-62-3
Molekylformel C6 2H2 H10 O6
Molekylvikt (g/mol) 182.17
Synonym D-Glucose-6,6-C-d2, D-Glucose-6,6-d2 (8CI), 6,6-Dideuterioglucose, D-Glucose-6,6-2H2, [6-2H2]-D-Glucose
IUPAC-namn (2R,3S,4R,5R)-6,6-dideuterio-2,3,4,5,6-pentahydroxyhexanal
LEDER [2H]C([2H])(O)[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)C=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material D-Glucose-6,6-d2
Kvantitet 10 mg
InChI formel InChI=1S/C6H12O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h1,3-6,8-12H,2H2/t3-,4+,5+,6+/m0/s1/i2D2
Formel vikt 182.0759