Läs mer
D-glukos-6-fosfat dikaliumsalthydrat,≥ 95 %, MP Biomedicals™
Produktkod. 11403000 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet unitSize
11403000 1 g 1g
1 options
Produktkod. 11403000 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0210031301
Specifikationer
Kemiskt namn eller material D-Glucose-6-phosphate dipotassium salt hydrate
CAS 5996-17-8
Färg Vitt
Analysprocentintervall ≥95%
Molekylformel C6H13K2O9P
Kvantitet 1 g
Synonym d-glucose 6-phosphate dipotassium*hydrate sigma g
InChI-nyckel LJSYGYHQPZYSEZ-FAOVPRGRSA-N
LEDER C(C(C(C(C(C=O)O)O)O)O)OP(=O)(O)O.[K].[K]
IUPAC-namn kalium;[(2R,3R,4S,5R)-2,3,4,5-tetrahydroxi-6-oxohexyl]divätefosfat
Molekylvikt (g/mol) 338.331
PubChem CID 131855786
Formel vikt 390.4
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • D-Glucose-6-phosphate Dipotassium Salt Hydrate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Specifik organtoxicitet - enstaka exponering Kategorija 2
Faroangivelser
  • H371-Kan orsaka organskador.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: D-glucose-6-phosphate dipotassium salt hydrate