Läs mer
D-glukos-6-fosfat, dinatriumsalthydrat, MP Biomedicals™
Produktkod. 11462990 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
500 mg
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
500mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11462990 500 mg 500mg
11472990 5 g 5g
11482990 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11462990 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 02100312.5
Ligger i början av glykolysen och pentosfosfatmetaboliska vägar. D-glukos-6-fosfat, dinatriumsalthydrat, MP Biomedicals är kärnkolhydratsubstratet för den enzymatiska syntesen av arkaetidyl-myo-inositoler producerade genom myo-ino
Glukos 6-fosfat (även känd som Robison ester) är glukos socker fosforylerat på kol 6. Denna förening är mycket vanlig i celler, eftersom den stora majoriteten av glukos som kommer in i en cell blir fosforylerad på detta sätt. På grund av sin framträdande position inom cellkemin har glukos 6-fosfat många möjliga öden inom cellen.
Glukos 6-fosfat ligger i början av två stora metaboliska vägar: glykolys och pentosfosfat. Förutom dessa metaboliska vägar kan glukos 6-fosfat också omvandlas till glykogen eller stärkelse för lagring. Denna lagring finns i levern och musklerna i form av glykogen för de flesta flercelliga djur, och i intracellulär stärkelse eller glykogengranulat för de flesta andra organismer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3671-99-6
Molekylformel C6H11Na2O9P
Molekylvikt (g/mol) 304.10
MDL-nummer MFCD00136037
InChI-nyckel CHIBNKGHYAQTQY-OGPXQWFKNA-L
Synonym d-glucose-6-phosphate disodium salt, sodium 2r,3r,4s,5r-2,3,4,5-tetrahydroxy-6-oxohexyl phosphate, sodium glucose 6-phosphate, disodium d-glucose 6-phosphate, glucose 6-phosphate sodium salt, glucose-6-phosphate disodium, disodium d-glucose-6-phosphate, d-glucose 6-disodium phosphate, d-glucose 6-phosphoric acid disodium salt, disodium 2r,3s,4r,5r-2,3,4,5-tetrahydroxy-6-phosphonooxy hexanal
PubChem CID 18594434
IUPAC-namn dinatrium;[(2R,3R,4S,5R)-2,3,4,5-tetrahydroxi-6-oxohexyl]fosfat
LEDER [Na+].[Na+].O[C@H]1O[C@H](COP([O-])([O-])=O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
Specifikationer
pH 7 to 9 (1% aq. soln.)
Kvantitet 500 mg
Löslighetsinformation Soluble in distilled water or dilute buffer.
Optisk rotation +30–38° (c=1, water)
Formel vikt 304.2 (anhydrous)
Procent renhet ≥98%
Fysisk form Pulver