Beskrivning
Glukos 6-fosfat (även känd som Robison ester) är glukos socker fosforylerat på kol 6. Denna förening är mycket vanlig i celler, eftersom den stora majoriteten av glukos som kommer in i en cell blir fosforylerad på detta sätt. På grund av sin framträdande position inom cellkemin har glukos 6-fosfat många möjliga öden inom cellen.
Glukos 6-fosfat ligger i början av två stora metaboliska vägar: glykolys och pentosfosfat. Förutom dessa metaboliska vägar kan glukos 6-fosfat också omvandlas till glykogen eller stärkelse för lagring. Denna lagring finns i levern och musklerna i form av glykogen för de flesta flercelliga djur, och i intracellulär stärkelse eller glykogengranulat för de flesta andra organismer.
Specifikationer
Specifikationer
| pH | 7 till 9 (1 % vattenlösning) |
| Kvantitet | 25 g |
| Löslighetsinformation | Löslig i destillerat vatten eller utspädd buffert. |
| Optisk rotation | +30 – 38° (c=1, vatten) |
| Formel vikt | 304.2 (vattenfritt) |
| Procent renhet | ≥98% |
| Fysisk form | Pulver |