Läs mer
D(+)-glukos 6-fosfatnatriumsalt, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11986901 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11986901 1 g 1g
1 options
Produktkod. 11986901 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 446980010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1290.00 SEK
    1118.65 SEK / 1g
    Save 171.35 SEK
    13% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
CAS: 54010-71-8 | C6H12NaO9P | 282,12 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material D(+)-Glucose 6-phosphate sodium salt
CAS 54010-71-8
Smältpunkt 192 °C till 197 °C
Analysprocentintervall 98%
Förpackning Glasflaska
Molekylformel C6H12NaO9P
Kvantitet 1 g
Specifik rotation +33
Synonym sodium 2r,3r,4s,5r-2,3,4,5-tetrahydroxy-6-oxohexyl hydrogenphosphate, sodium glucose 6-phosphate, robison ester monosodium salt, d-glucose-6-phosphate monosodium salt, d-glucose, 6-dihydrogen phosphate , monosodium salt, d +-glucose 6-phosphate sodium salt, d-glucose 6-phosphoric acid hydrogen sodium salt, sodium 2r,3s,4r,5r-6-hydrogen phosphonatooxy-2,3,4,5-tetrahydroxyhexanal, sodium 2r,3r,4s,5r-2,3,4,5-tetrahydroxy-6-oxo-hexyl hydrogen phosphate
InChI-nyckel OBHLNVXMRZXIII-BTVCFUMJSA-M
LEDER C(C(C(C(C(C=O)O)O)O)O)OP(=O)(O)[O-].[Na+]
IUPAC-namn natrium;[(2R,3R,4S,5R)-2,3,4,5-tetrahydroxi-6-oxohexyl]vätefosfat
Molekylvikt (g/mol) 282.12
PubChem CID 23677332
Formel vikt 282.12
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.