Läs mer
D-Glucose 6-Phosphate Solution (1M in H2O), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | D-Glucose 6-Phosphate |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H13O9P/c7-1-3(8)5(10)6(11)4(9)2-15-16(12,13)14/h1,3-6,8-11H,2H2,(H2,12,13,14)/t3-,4+,5+,6+/m0/s1 |
| Formel vikt | 260.0297 |