Läs mer
Melford D-glukos
Produktkod. 30018285
Change view
Kvantitet:
1 kg
Produktkod. Kvantitet
30018285 1 kg
1 options
Produktkod. 30018285 Leverantör Melford Leverantörsnummer G320301000.0
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-11-2026
Produkten skickas vanligtvis inom 24 timmar. Endast forskning eller ytterligare tillverkningsanvändning, inte för användning av livsmedel eller droger.
  • CAS-nummer: 5996-10-1
  • Molekylformel: C 6 H 12 O 6 H 2 O
  • Molekylvikt : 198,17
Specifikationer
CAS 10-1-5996
Molekylformel C6H12O6-H2O
Kvantitet 1 kg