Läs mer
Thermo Scientific Chemicals D-(+)-glukos, vattenfri, 99 %
Product Code. 11462858
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
10,000 g
2500 g
500 g
Unit Size:
10000g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kvantitet Unit Size
11462858 500 g -
11472858 2500 g -
11482858 10,000 g 10000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 11462858 Supplier Thermo Scientific Chemicals Supplier No. A16828.36
 Begränsad artikel
I lager
Add to basket
Edge
CAS: 50-99-7 | C6H12O6 | 180,156 g/mol
D-glukos används i olika metaboliska processer inklusive enzymsyntes av cyklohexyl-alfa och beta-D-glukosider. Det är involverat i upptäckten av typ 2-diabetes mellitus och den mest använda aldohexosen i levande organismer. Dess tillgänglighet påverkar psykologiska processer eftersom det är en primär energikälla för hjärnan.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
D-glukos används i olika metaboliska processer inklusive enzymsyntes av cyklohexyl-alfa och beta-D-glukosider. Det är involverat i upptäckten av typ 2-diabetes mellitus och den mest använda aldohexosen i levande organismer. Dess tillgänglighet påverkar psykologiska processer eftersom det är en primär energikälla för hjärnan.
Löslighet
Löslig i vatten, het isättika, pyridin, anilin och dimetylsulfoxid. Något löslig i metanol, etanol och aceton.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Hygroskopisk. Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 50-99-7
Molekylformel C6H12O6
Molekylvikt (g/mol) 180.156
MDL-nummer MFCD00063774
InChI-nyckel GZCGUPFRVQAUEE-SLPGGIOYSA-N
Synonym 2r,3s,4r,5r-2,3,4,5,6-pentahydroxyhexanal, d +-glucose, aldehydo-d-glucose, glucose, anhydrous, dextrose, anhydrous, d-glucose, anhydrous, glucosteril, anhydrous dextrose, dextrose solution, d-glucose in linear form
PubChem CID 107526
ChEBI CHEBI:42758
IUPAC-namn (2R,3S,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahydroxihexanal
LEDER C(C(C(C(C(C=O)O)O)O)O)O
Especificaciones
Kemiskt namn eller material D-(+)-Glucose
Namnnotering anhydra
Smältpunkt 147 °C till 153 °C
Analysprocentintervall 99%
Kvantitet 500 g
Beilstein 1281608
Merck Index 14,4459
Löslighetsinformation Löslig i vatten, het glaciärättiksyra, pyridin, anilin och dimetylsulfoxid. Lätt löslig i metanol, etanol och aceton.
Formel vikt 180.16
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.