Läs mer
Thermo Scientific Chemicals D-(+)-glukos, vattenfri, 99 %
Beskrivning
D-glukos används i olika metaboliska processer inklusive enzymsyntes av cyklohexyl-alfa och beta-D-glukosider. Det är involverat i upptäckten av typ 2-diabetes mellitus och den mest använda aldohexosen i levande organismer. Dess tillgänglighet påverkar psykologiska processer eftersom det är en primär energikälla för hjärnan.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
D-glukos används i olika metaboliska processer inklusive enzymsyntes av cyklohexyl-alfa och beta-D-glukosider. Det är involverat i upptäckten av typ 2-diabetes mellitus och den mest använda aldohexosen i levande organismer. Dess tillgänglighet påverkar psykologiska processer eftersom det är en primär energikälla för hjärnan.
Löslighet
Löslig i vatten, het isättika, pyridin, anilin och dimetylsulfoxid. Något löslig i metanol, etanol och aceton.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Hygroskopisk. Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
Specifikationer
Specifications
| Kemiskt namn eller material | D-(+)-Glucose |
| Namnnotering | anhydra |
| Smältpunkt | 147 °C till 153 °C |
| Analysprocentintervall | 99% |
| Kvantitet | 10,000 g |
| Beilstein | 1281608 |
| Merck Index | 14,4459 |
| Löslighetsinformation | Löslig i vatten, het glaciärättiksyra, pyridin, anilin och dimetylsulfoxid. Lätt löslig i metanol, etanol och aceton. |
| Optisk rotation | +53° (c=10 i vatten, 3 h) |
| Formel vikt | 180.16 |
| Show More |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.