Läs mer
Thermo Scientific Chemicals D-(+)-glukos, vattenfri, 99 %
Produktkod. p-4408344
Kvantitet:
10,000 g
2500 g
500 g
Förpackningsstorlek:
10000g
Produktkod. 11462858
Brand: Thermo Scientific Chemicals A16828.36
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Edge
CAS: 50-99-7 | C6H12O6 | 180.156 g/mol
D-glukos används i olika metaboliska processer inklusive enzymsyntes av cyklohexyl-alfa och beta-D-glukosider. Det är involverat i upptäckten av typ 2-diabetes mellitus och den mest använda aldohexosen i levande organismer. Dess tillgänglighet påverkar psykologiska processer eftersom det är en primär energikälla för hjärnan.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
D-glukos används i olika metaboliska processer inklusive enzymsyntes av cyklohexyl-alfa och beta-D-glukosider. Det är involverat i upptäckten av typ 2-diabetes mellitus och den mest använda aldohexosen i levande organismer. Dess tillgänglighet påverkar psykologiska processer eftersom det är en primär energikälla för hjärnan.
Löslighet
Löslig i vatten, het isättika, pyridin, anilin och dimetylsulfoxid. Något löslig i metanol, etanol och aceton.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Hygroskopisk. Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 50-99-7
Molekylformel C6H12O6
Molekylvikt (g/mol) 180.156
MDL-nummer MFCD00063774
InChI-nyckel GZCGUPFRVQAUEE-SLPGGIOYSA-N
Synonym 2r,3s,4r,5r-2,3,4,5,6-pentahydroxyhexanal, d +-glucose, aldehydo-d-glucose, glucose, anhydrous, dextrose, anhydrous, d-glucose, anhydrous, glucosteril, anhydrous dextrose, dextrose solution, d-glucose in linear form
PubChem CID 107526
ChEBI CHEBI:42758
IUPAC-namn (2R,3S,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahydroxihexanal
LEDER C(C(C(C(C(C=O)O)O)O)O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material D-(+)-Glucose
Namnnotering anhydrous
Smältpunkt 147°C to 153°C
Analysprocentintervall 99%
Kvantitet 500 g
Beilstein 1281608
Merck Index 14,4459
Löslighetsinformation Soluble in water,hot glacial acetic acid,pyridine,aniline and dimethyl sulfoxide. Slightly soluble in methanol,ethanol and acetone.
Formel vikt 180.16
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.