Läs mer
D(+)-glukos vattenfri, ACS-reagenskvalitet, Scharlab
Produktkod. 11384144
Change view
Kvantitet:
1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
Produktkod. Kvantitet unitSize
11384144 1 kg 1kg
1 options
Produktkod. 11384144 Leverantör Scharlab Leverantörsnummer GL01271000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1136.01 SEK
    308.62 SEK / 1kg
    Save 827.39 SEK
    72% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 21-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Används inom analytisk kemi, inom biokemi, för farmaceutiskt bruk, inom livsmedelsindustrin och inom läkemedelsindustrin.
  • ACS-reagenskvalitet
  • Synonymer: Dextros
  • Molekylformel: C 6 H 12 0 6
  • Molmassa: 180,16 g/mol
  • CAS: 50-99-7
  • EIN ECS nr.: 200-075-1
  • Stärkelse: Klarar testet
Specifikationer
Aciditet Acidity max: 0.002mEq/g
CAS 50-99-7
Smältpunkt ∼146°C
Tändningsrester 0.01% max
Förlust vid torkning 0.2% max (105°C)
Tändpunkt ∼500°C
Molekylformel C6H12O6
Kvantitet 1 kg
Specifik rotation 52.5–53.0° ([a]25°/D, c=10, water)
Synonym 2r,3s,4r,5r-2,3,4,5,6-pentahydroxyhexanal, d +-glucose, aldehydo-d-glucose, glucose, anhydrous, dextrose, anhydrous, d-glucose, anhydrous, glucosteril, anhydrous dextrose, dextrose solution, d-glucose in linear form
Löslighetsinformation In water: ∼470g/L at 20°C
InChI-nyckel GZCGUPFRVQAUEE-SLPGGIOYSA-N
LEDER C(C(C(C(C(C=O)O)O)O)O)O
IUPAC-namn (2R,3S,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahydroxihexanal
Molekylvikt (g/mol) 180.156
PubChem CID 107526
ChEBI CHEBI:42758
Formel vikt 180.16g/mol
Kvalitet ACS-reagens