Läs mer
D(+)-glukos vattenfri, certifierad AR för analys, uppfyller analytiska specifikationer från Ph.Eur., BP, USP , Fisher Chemical™
Produktkod. 10373242 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Kvantitet:
500 g
1 kg
2 kg
5 kg
Förpackning:
Plastfat
Pulverburk av plast
Förpackningsstorlek:
1kg
2kg
500g
5kg
Produktkod. 10373242
Brand: Fisher Chemical G/0500/60
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
C6H12O6, CAS-nummer-50-99-7, 2r,3s,4r,5r-2,3,4,5,6-pentahydroxihexanal, dextroslösning, aldehydo-d-glukos, dextros, vattenfri, vattenfri dextros, d-glukos i linjär form, d-glucos, d-glucose, d-glucose, d-glucose vattenfri, glukoseril, 5 kg, CHEBI:42758, Vit, 180,16 g/mol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 50-99-7
Molekylformel C6H12O6
Molekylvikt (g/mol) 180.156
MDL-nummer 148912
InChI-nyckel GZCGUPFRVQAUEE-SLPGGIOYSA-N
Synonym 2r,3s,4r,5r-2,3,4,5,6-pentahydroxyhexanal, d +-glucose, aldehydo-d-glucose, glucose, anhydrous, dextrose, anhydrous, d-glucose, anhydrous, glucosteril, anhydrous dextrose, dextrose solution, d-glucose in linear form
PubChem CID 107526
ChEBI CHEBI:42758
IUPAC-namn (2R,3S,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahydroxihexanal
LEDER C(C(C(C(C(C=O)O)O)O)O)O
Specifikationer
Smältpunkt 146°C
Färg Vitt
pH 6 till 7
Förpackning Pulverburk av plast
Kvantitet 1 kg
Formel vikt 180.16g/mol
Fysisk form Fast