Läs mer
D(+)-glukos vattenfri, certifierad AR för analys, uppfyller analytiska specifikationer från Ph.Eur., BP, USP , Fisher Chemical™
Produktkod. 10385940 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
500 g
1 kg
2 kg
5 kg
Förpackning:
Plastfat
Pulverburk av plast
Förpackningsstorlek:
1kg
2kg
500g
5kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10385940 2 kg Pulverburk av plast 2kg
10141520 500 g Pulverburk av plast 500g
10373242 1 kg Pulverburk av plast 1kg
10395940 5 kg Plastfat 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10385940 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer G/0500/61
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
C6H12O6, CAS-nummer-50-99-7, 2r,3s,4r,5r-2,3,4,5,6-pentahydroxihexanal, dextroslösning, aldehydo-d-glukos, dextros, vattenfri, vattenfri dextros, d-glukos i linjär form, d-glucos, d-glucose, d-glucose, d-glucose vattenfri, glukoseril, 5 kg, CHEBI:42758, Vit, 180,16 g/mol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 50-99-7
Molekylformel C6H12O6
Molekylvikt (g/mol) 180.156
MDL-nummer 148912
InChI-nyckel GZCGUPFRVQAUEE-SLPGGIOYSA-N
Synonym 2r,3s,4r,5r-2,3,4,5,6-pentahydroxyhexanal, d +-glucose, aldehydo-d-glucose, glucose, anhydrous, dextrose, anhydrous, d-glucose, anhydrous, glucosteril, anhydrous dextrose, dextrose solution, d-glucose in linear form
PubChem CID 107526
ChEBI CHEBI:42758
IUPAC-namn (2R,3S,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahydroxihexanal
LEDER C(C(C(C(C(C=O)O)O)O)O)O
Specifikationer
Smältpunkt 146 °C
Färg Vitt
pH 6 till 7
Förpackning Pulverburk av plast
Kvantitet 2 kg
Formel vikt 180,16 g/mol
Fysisk form Fast