Läs mer
D-(+)-glukos, vattenfri, för ACS-analys, MP Biomedicals™
Produktkod. 11482842 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
500 g
5 kg
Förpackningsstorlek:
500g
5kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11482842 500 g 500g
11492842 5 kg 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11482842 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0215252790
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    552.00 SEK
    525.80 SEK / 500g
    Save 26.20 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 17-09-2026
Kemiska identifierare
CAS 50-99-7
Molekylformel C6H12O6
Molekylvikt (g/mol) 180.156
InChI-nyckel GZCGUPFRVQAUEE-SLPGGIOYSA-N
Synonym 2r,3s,4r,5r-2,3,4,5,6-pentahydroxyhexanal, d +-glucose, aldehydo-d-glucose, glucose, anhydrous, dextrose, anhydrous, d-glucose, anhydrous, glucosteril, anhydrous dextrose, dextrose solution, d-glucose in linear form
PubChem CID 107526
ChEBI CHEBI:42758
IUPAC-namn (2R,3S,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahydroxihexanal
LEDER C(C(C(C(C(C=O)O)O)O)O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material D-(+)-Glucose
Namnnotering For ACS analysis
Densitet 1.544g/mL
Kvantitet 500 g
Formel vikt 180.2
Fysisk form Pulver