Läs mer
D-(+)-glukos, (kristallin), MP Biomedicals
Produktkod. 11495172 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11495172 1 kg 1kg
1 options
Produktkod. 11495172 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0219467201
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    945.00 SEK
    899.69 SEK / 1kg
    Save 45.31 SEK
    4% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Ideal as a culture media component.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material D-(+)-Glucose
Namnnotering Cellkulturreagens
CAS 50-99-7
Molekylformel C6H12O6
Kvantitet 1 kg
Synonym 2r,3s,4r,5r-2,3,4,5,6-pentahydroxyhexanal, d +-glucose, aldehydo-d-glucose, glucose, anhydrous, dextrose, anhydrous, d-glucose, anhydrous, glucosteril, anhydrous dextrose, dextrose solution, d-glucose in linear form
InChI-nyckel GZCGUPFRVQAUEE-SLPGGIOYSA-N
LEDER C(C(C(C(C(C=O)O)O)O)O)O
IUPAC-namn (2R,3S,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahydroxihexanal
Molekylvikt (g/mol) 180.156
PubChem CID 107526
ChEBI CHEBI:42758
Formel vikt 180.2
Kvalitet Not Available
Fysisk form Kristallin