Läs mer
D-(+)-glukos, molekylärbiologiska reagenskvalitet, MP Biomedicals™
Produktkod. 11466501 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
250 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11466501 250 g 250g
11476501 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11466501 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0219402483
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    344.00 SEK
    327.16 SEK / 250g
    Save 16.84 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 50-99-7
Molekylformel C6H12O6
Molekylvikt (g/mol) 180.156
InChI-nyckel GZCGUPFRVQAUEE-SLPGGIOYSA-N
Synonym 2r,3s,4r,5r-2,3,4,5,6-pentahydroxyhexanal, d +-glucose, aldehydo-d-glucose, glucose, anhydrous, dextrose, anhydrous, d-glucose, anhydrous, glucosteril, anhydrous dextrose, dextrose solution, d-glucose in linear form
PubChem CID 107526
ChEBI CHEBI:42758
IUPAC-namn (2R,3S,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahydroxihexanal
LEDER C(C(C(C(C(C=O)O)O)O)O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material D-(+)-Glucose
Färg Vitt
Densitet 1.544g/mL
Kvantitet 250 g
Formel vikt 180.2
Kvalitet Molekylärbiologiska reagens
Fysisk form Granulerat pulver