Läs mer
Thermo Scientific Chemicals D-(+)-glukosmonohydrat
Produktkod. 11498953
Change view
Kvantitet:
500 g
2500 g
Förpackningsstorlek:
2500g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11498953 500 g 500g
11408963 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11498953 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer A11090.36
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 14431-43-7 | C6H12O6·H2O
D-(+)-glukosmonohydrat används av branschfolk för att indikera i vilken grad ett ämne innehåller vatten, och inom livsmedelsindustrin, läkemedel.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar D-(+)-glukosmonohydrat används av branschfolk för
att indikera i vilken grad ett ämne innehåller vatten, och inom livsmedelsindustrin, läkemedel.
Löslighet Lösligt i
vatten.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 14431-43-7
Molekylformel C6H12O6·H2O
MDL-nummer MFCD00149450
Specifikationer
Kemiskt namn eller material D-(+)-Glucose monohydrate
Smältpunkt ∽83°C
Analysprocentintervall 99%
Kvantitet 500 g
Löslighetsinformation Soluble in water.
Formel vikt 198.18 (180.16anhydrous)
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.