Läs mer
D(+)-glukosmonohydrat, 99+%, extra ren, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15294844 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 kg
5 kg
25 kg
Förpackning:
Fibertrumma
Plastflaska
Plasttrumma
Förpackningsstorlek:
1kg
25kg
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
15294844 25 kg Fibertrumma 25kg
15274844 1 kg Plastflaska 1kg
15284844 5 kg Plasttrumma 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15294844 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 450740250
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 14431-43-7 | C6H12O6·H2O | 198.17 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 14431-43-7
Molekylformel C6H12O6·H2O
Molekylvikt (g/mol) 198.17
Specifikationer
Kemiskt namn eller material D(+)-Glucose monohydrate
Tändningsrester 0.1% max
Analysprocentintervall 99% min. (ELSD) (HPLC)
Förpackning Fibertrumma
Kvantitet 25 kg
Löslighetsinformation Solubility in water: soluble.
Formel vikt 198.17
Procent renhet 99+%
Kvalitet Extra ren
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.