Specifikationer
| CAS | 14431-43-7 |
| Smältpunkt | 83°C |
| Tändningsrester | max. 0.015% |
| Molekylformel | C6H12O6·H2O |
| MDL-nummer | MFCD00149450 |
| Kvantitet | 1 kg |
| Molekylvikt (g/mol) | 198.17 |
| Olöslig materia | max. 0.005% |