Läs mer
D(+)-Glucose Monohydrate, Extra Pure, SLR, meets analytical specification of Ph.Eur., BP, Fisher Chemical™
Produktkod. 11463743 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
1 kg
5 kg
Förpackning:
Plastic keg
Plastic powder jar
Förpackningsstorlek:
1kg
5kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
11463743 5 kg Plastic keg 5kg
10529190 1 kg Plastic powder jar 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11463743 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer G/0400/65
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
D(+)-Glucose Monohydrate, Extra Pure, SLR, meets analytical specification of Ph.Eur., BP
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 14431-43-7
Molekylformel C6H12O6·H2O
MDL-nummer 149450
Specifikationer
Färg White
pH 5.9
Förpackning Plastic keg
Kvantitet 5 kg
Formel vikt 198.18g/mol
Fysisk form Solid