Läs mer
D-(+)-glukos, MP Biomedicals™
Produktkod. 11485172 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11485172 100 g 100g
1 options
Produktkod. 11485172 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 02194672.1
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    577.00 SEK
    549.16 SEK / 100g
    Save 27.84 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 17-11-2026
Vattenfri D-(+)-glukos, cellkulturreagens, vitt pulver
  • D-(+)-Glukos, vattenfri är en huvudsaklig energikälla för levande organismer.
  • Det kombineras till glukosider, disackarider, oligosackarider, polysackariderna (cellulosa och stärkelse) och glykogen.
  • D-(+)-glukos är en monosackarid. Det är en blandning avα - ochβ -anomerer, i första handα -anomer.
Specifikationer
CAS 50-99-7
Smältpunkt 150 °C till 170 °C (litteratur)
Färg Vitt
Densitet 1.544g/mL
Molekylformel C6H12O6
Kvantitet 100 g
Beilstein 1724615
Synonym Dextrose, Cartose, Cerelose, Corn Sugar
Löslighetsinformation Löslig i 20% vattenbaserad klar färglös lösning.
InChI-nyckel WQZGKKKJIJFFOK-UHFFFAOYNA-N
Optisk rotation (c=10, vatten, NH4OH) - +52,5 ±5°
Molekylvikt (g/mol) 180.16
Kvalitet Cellkulturreagens
Fysisk form Kristallint pulver