Läs mer
β-D-glukos, MP Biomedicals™
Produktkod. 17877486 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 g
100 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
17877486 10 g -
17867486 100 g -
15722642 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 17877486 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0218069110
Kritisk för produktion av proteiner och lipidmetabolism. β-D-glukos, MP Biomedicals är en naturligt förekommande monosackarid som finns i växter och fungerar som den primära energikällan för levande organismer.
β-D-Glukos kombineras till glukosider, disackarider, oligosackarider, polysackarider (cellulosa och stärkelse) och glykogen. Det används som en metabolisk mellanprodukt av celler för antingen aerob eller anaerob andning.
D-glukos finns i två cykliska former,α -D-glukos ochβ -D-glukos, baserat på positionen för substituenten vid det anomera centrumet.
  • α-D-Glukos är monomerenheten i stärkelse
  • β-D-glukos är monomerenheten i cellulosa
  • När en av dessa anomerer tillsätts till lösningen genomgår den reversibel epimerisering till den andra via en öppen kedja
  • Under epimerisering förändras lösningens specifika rotation gradvis tills den når jämvikt
  • Förekomsten av flera bindningssätt för denna enstaka monosackarid har studerats som en modellställning för att designa föreningar med ökad sannolikhet för ligandbindning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 492-61-5
Molekylformel C6H12O6
Molekylvikt (g/mol) 180.16
MDL-nummer MFCD00063989
InChI-nyckel WQZGKKKJIJFFOK-VFUOTHLCSA-N
Synonym beta-d-glucose, beta-d-glucopyranose, glucoside, b-d-glucopyranose, beta-glucose, beta-dextrose, .beta.-d-glucopyranose, b-glucose, b-d-glucose, unii-j4r00m814d
PubChem CID 64689
ChEBI CHEBI:15903
IUPAC-namn (2R,3R,4S,5S,6R)-6-(hydroximetyl)oxan-2,3,4,5-tetrol
LEDER OC[C@H]1O[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
Specifikationer
Kvantitet 10 g
Formel vikt 180.16
Procent renhet ≥97%
Fysisk form Pulver