Läs mer
β-D-glukos, MP Biomedicals
Produktkod. 11304189 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
100g
1kg
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11304189 25 g 25g
11314189 100 g 100g
11324189 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11304189 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0210095325
  • β-D-glukos är en huvudsaklig energikälla för levande organismer
  • Det kombineras till glukosider, disackarider, oligosackarider, polysackariderna (cellulosa och stärkelse) och glykogen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 492-61-5
Molekylformel C6H12O6
Molekylvikt (g/mol) 180.16
MDL-nummer MFCD00063989
InChI-nyckel WQZGKKKJIJFFOK-VFUOTHLCSA-N
Synonym beta-d-glucose, beta-d-glucopyranose, glucoside, b-d-glucopyranose, beta-glucose, beta-dextrose, .beta.-d-glucopyranose, b-glucose, b-d-glucose, unii-j4r00m814d
PubChem CID 64689
ChEBI CHEBI:15903
IUPAC-namn (2R,3R,4S,5S,6R)-6-(hydroximetyl)oxan-2,3,4,5-tetrol
LEDER OC[C@H]1O[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material β-D-GLUCOSE
Smältpunkt 148°C to 155°C (literature)
Färg Vitt
Kokpunkt ∼410.8°C (760 mmHg (Predicted) (literature))
Linjär formel C6H12O6
Kvantitet 25 g
Löslighetsinformation Soluble in water (1/20-clear solution) and alcohol (slightly).
Formel vikt 180.16
Procent renhet ≥80%
Fysisk form Kristallint pulver