Läs mer
β-D-glukos, MP Biomedicals , LLC
Produktkod. 11394179 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
Produktkod. Kvantitet unitSize
11394179 10 g 10g
1 options
Produktkod. 11394179 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0210095310
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
β-D-Glucose är≥ 80% ren och används för många cellbiologiska tillämpningar.
  • β-D-glukos är en huvudsaklig energikälla för levande organismer
  • Kombineras till glukosider, disackarider, oligosackarider, polysackariderna (cellulosa och stärkelse) och glykogen
  • β-D-glukos kan innehålla upp till 10 % avα -isomer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Smältpunkt 148°C to 155°C (literature)
Färg Vitt
Densitet 1.544 g/mL
Kokpunkt ∼410.8°C (760 mmHg (Predicted) (literature))
Förpackning Plast
Kvantitet 10 g