Läs mer
Thermo Scientific Chemicals beta-D-Glukospentaacetat, 98 %
Produktkod. 10096193 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackning:
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10096193 500 g Plastflaska 500g
10013460 100 g Plastflaska 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10096193 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 302965000
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 25-11-2026
CAS: 604-69-3 | C16H22O11 | 390,341 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 604-69-3
MDL-nummer MFCD00006597
InChI-nyckel LPTITAGPBXDDGR-IBEHDNSVSA-N
Synonym beta-d-glucose pentaacetate, penta-o-acetyl-beta-d-glucopyranose, unii-v833p95coc, 1,2,3,4,6-penta-o-acetyl-beta-d-glucopyranose, 1,2,3,4,6-penta-o-acetyl-b-d-glucopyranose, beta-d-glucopyranose pentaacetate, 2r,3r,4s,5r,6s-3,4,5,6-tetrakis acetyloxy oxan-2-yl methyl acetate, 2s,3r,4s,5r,6r-6-acetoxymethyl tetrahydro-2h-pyran-2,3,4,5-tetrayl tetraacetate, glucopyranose, pentaacetate, .beta.-d, penta-o-acetyl-β
PubChem CID 2724702
IUPAC-namn [(2R,3R,4S,5R,6S)-3,4,5,6-tetraacetyloxioxan-2-yl]metylacetat
LEDER CC(=O)OCC1C(C(C(C(O1)OC(=O)C)OC(=O)C)OC(=O)C)OC(=O)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material β-D-Glucose pentaacetate
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 129,0 °C till 133,0 °C
Färg Vitt
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 98%
Förpackning Plastflaska
Molekylformel C16H22O11
Kvantitet 500 g
Specifikt rotationsförhållande +5,00 (20,00 °C c=1, CHCL3)
Specifik rotation +5.00
Molekylvikt (g/mol) 390.341
Formel vikt 390.33
Procent renhet 98%
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.