Läs mer
β-D-Glukospentacetetat, Mikromol
Produktkod. 30461822
Change view
Kvantitet:
25 mg
Produktkod. Kvantitet
30461822 25 mg
1 options
Produktkod. 30461822 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM3780.010025
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-11-2026
Upptäck Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
β-D-Glukospentacetetat, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material beta-D-Glucose pentaacetate
CAS 604-69-3
Analyt- eller komponentnamn beta-D-Glucose pentaacetate
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C16 H22 O11
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym 1,2,3,4,6-pentaacetate β-D-glucopyranose
InChI formel InChI=1S/C16H22O11/c1-7(17)22-6-12-13(23-8(2)18)14(24-9(3)19)15(25-10(4)20)16(27-12)26-11(5)21/h12-16H,6H2,1-5H3/t12-,13-,14+,15-,16-/m1/s1
Lösningstyp Snyggt
LEDER CC(=O)OC[C@H]1O[C@@H](OC(=O)C)[C@H](OC(=O)C)[C@@H](OC(=O)C)[C@@H]1OC(=O)C
IUPAC-namn [(2R,3R,4S,5R,6S)-3,4,5,6-tetraacetyloxan-2-yl]metylacetat
Molekylvikt (g/mol) 390.34
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 390,1162 g/mol