Läs mer
D-glukuronamid, 98 %
Produktkod. 15497249
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15497249 1 g 1g
15407259 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15497249 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J66047.03
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 3789-97-7 | C6H11NO6 | 193,155 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3789-97-7
Molekylformel C6H11NO6
Molekylvikt (g/mol) 193.155
MDL-nummer MFCD00006619
InChI-nyckel VOIFKEWOFUNPBN-UHFFFAOYSA-N
Synonym glucuronamide, d-glucuronic acid amide, voifkewofunpbn-uhfffaoysa, 3,4,5,6-tetrahydroxytetrahydro-2h-pyran-2-carboxamide non-preferred name
PubChem CID 3482
IUPAC-namn 3,4,5,6-tetrahydroxioxan-2-karboxamid
LEDER C1(C(C(OC(C1O)O)C(=O)N)O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material D-Glucuronamide
Smältpunkt 166 °C till 167 °C
Färg Tan till vitt
Kvantitet 1 g
Löslighetsinformation Löslig i vatten.
Optisk rotation +35° (c=2 i vatten)
Formel vikt 193.15
Procent renhet 98%
Fysisk form Pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.