Läs mer
D-glukuronsyra, 98 %
Produktkod. 10472071 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 g
25 g
100 g
Förpackning:
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
100g
10g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10472071 25 g Plastflaska 25g
10747783 10 g Plastflaska 10g
10531984 100 g Plastflaska 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10472071 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 309880250
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-10-2026
CAS: 6556-12-3 | C6H10O7 | 194,14 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6556-12-3
Molekylformel C6H10O7
Molekylvikt (g/mol) 194.14
MDL-nummer MFCD00064368
InChI-nyckel IAJILQKETJEXLJ-QTBDOELSSA-N
ChEBI CHEBI:47953
IUPAC-namn (2S,3S,4S,5R)-2,3,4,5-tetrahydroxi-6-oxohexansyra
Specifikationer
Kemiskt namn eller material D-Glucuronic acid
Namnnotering 98%
Smältpunkt 158,0 °C till 162,0 °C
Färg Vitt
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 98%
Förpackning Plastflaska
Kvantitet 25 g
Merck Index 15,4501
Specifikt rotationsförhållande +36,50 (20,00 °C c=6,H2O,efter 2 timmar)
Specifik rotation +36.50
Synonym 2s,3s,4s,5r-2,3,4,5-tetrahydroxy-6-oxohexanoic acid, aldehydo-d-glucuronic acid, unii-8a5d83q4rw, rel, d-glucuronic acid, d-+ glucuronic acid, d03jeu, d-glucuronic acid 5g
LEDER C(=O)C(C(C(C(C(=O)O)O)O)O)O
PubChem CID 65041
Formel vikt 194.14
Procent renhet 98%
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.