Läs mer
D-Glucuronic acid, 98+%
Produktkod. p-7046445
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
Produktkod. 11363486
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar L14350.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 6556-12-3 | C6H10O7 | 194.14 g/mol
D-glukuronsyra används som farmaceutisk intermediär och i kemisk forskning.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar D-glukuronsyra används som farmaceutisk intermediär och
i kemisk forskning.
Löslighet Lösligt i vatten
.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6556-12-3
Molekylformel C6H10O7
Molekylvikt (g/mol) 194.14
MDL-nummer MFCD00077778
InChI-nyckel IAJILQKETJEXLJ-QTBDOELSSA-N
Synonym 2s,3s,4s,5r-2,3,4,5-tetrahydroxy-6-oxohexanoic acid, aldehydo-d-glucuronic acid, unii-8a5d83q4rw, rel, d-glucuronic acid, d-+ glucuronic acid, d03jeu, d-glucuronic acid 5g
PubChem CID 65041
ChEBI CHEBI:47953
IUPAC-namn (2S,3S,4S,5R)-2,3,4,5-tetrahydroxi-6-oxohexansyra
LEDER C(=O)C(C(C(C(C(=O)O)O)O)O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material D-Glucuronic acid
Smältpunkt ∽158°C (decomposition)
Kvantitet 5 g
Beilstein 1727083
Merck Index 14,4465
Löslighetsinformation Soluble in water.
Optisk rotation +35° (c=6 in Water)
Formel vikt 194.14
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.