Läs mer
D(+)-Glukuronsyra, natriumsalt, monohydrat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10226740 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackning:
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10226740 25 g Plastflaska 25g
10627304 100 g Plastflaska 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10226740 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 204570250
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-11-2026
CAS: 14984-34-0 | C6H9NaO7·H2O | 234,14 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 14984-34-0
Molekylformel C6H9NaO7·H2O
Molekylvikt (g/mol) 234.14
MDL-nummer MFCD00151051
InChI-nyckel QKHMTHNLNZGTSP-JSCKKFHOSA-N
Synonym sodium d-glucuronate
PubChem CID 87235405
IUPAC-namn natrium;(2S,3S,4S,5R)-2,3,4,5-tetrahydroxi-6-oxohexansyra
LEDER C(=O)C(C(C(C(C(=O)O)O)O)O)O.[Na]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material D(+)-Glucuronic acid, sodium salt, monohydrate
Smältpunkt 134 °C till 140 °C
Färg Vitt
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 99%
Förpackning Plastflaska
Kvantitet 25 g
Beilstein 03, 886
Merck Index 10, 4327
Specifikt rotationsförhållande +21° (20 °C c=2, H2O, efter 4 timmar.)
Specifik rotation + Kapecitabin
Formel vikt 234.14
Procent renhet 99%
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.