Läs mer
D(+)-Glucuronic acid, sodium salt, monohydrate, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. p-3757567 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackning:
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
Produktkod. 10226740
Brand: Thermo Scientific Acros 204570250
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 14984-34-0 | C6H9NaO7·H2O | 234.14 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 14984-34-0
Molekylformel C6H9NaO7·H2O
Molekylvikt (g/mol) 234.14
MDL-nummer MFCD00151051
InChI-nyckel QKHMTHNLNZGTSP-JSCKKFHOSA-N
Synonym sodium d-glucuronate
PubChem CID 87235405
IUPAC-namn natrium;(2S,3S,4S,5R)-2,3,4,5-tetrahydroxi-6-oxohexansyra
LEDER C(=O)C(C(C(C(C(=O)O)O)O)O)O.[Na]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material D(+)-Glucuronic acid, sodium salt, monohydrate
Smältpunkt 134°C to 140°C
Färg Vitt
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 99%
Förpackning Plastflaska
Kvantitet 25 g
Beilstein 03, 886
Merck Index 10, 4327
Specifikt rotationsförhållande +21° (20°C c=2,H2O,after 4hrs.)
Specifik rotation + 21
Formel vikt 234.14
Procent renhet 99%
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.