missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
D(+)-Glucuronic Acid Sodium Salt Monohydrate, Sigma-Aldrich™
Specifikationer
Specifikationer
| CAS | 207300-70-7 |
| Smältpunkt | 137°C to 141°C |
| MDL-nummer | MFCD12966022 |
| Kvantitet | 10 g |
| Synonym | D(+)-Glucuronic acid sodium salt monohydrate, Sodium D-glucuronate, D(+)-Glucuronic acid sodium salt monohydrate |
| Molekylvikt (g/mol) | 216.12 (Anhydrous Basis) |
| Kvalitet | Research |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?