Läs mer
D-glukuronsyra, TRC
Produktkod. 30011584
Change view
Kvantitet:
100 mg
10 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30011584 25 g
30008372 10 g
17999254 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30011584 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCG59685025G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6556-12-3
Molekylformel C6 H10 O7
Molekylvikt (g/mol) 194.14
Synonym D-Glucuronic Acid, Glucuronic acid, D- (8CI), D-(+)-Glucuronic acid, Glucosiduronic acid, Glucuronic acid
IUPAC-namn (2S,3S,4S,5R)-2,3,4,5-tetrahydroxy-6-oxohexansyra
LEDER O[C@@H](C=O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material D-Glucuronic Acid
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 25 g
InChI formel InChI=1S/C6H10O7/c7-1-2(8)3(9)4(10)5(11)6(12)13/h1-5,8-11H,(H,12,13)/t2-,3+,4-,5-/m0/s1
Formel vikt 194.0427
Procent renhet >95%