Läs mer
D(+)-Glucurono-3,6-lactone, 99+%
Produktkod. 10104710 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackning:
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
Produktkod. 10104710
Brand: Thermo Scientific Acros 225925000
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 32449-92-6 | C6H8O6 | 176.12 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 32449-92-6
MDL-nummer MFCD00135622
InChI-nyckel UYUXSRADSPPKRZ-KKQCNMDGSA-N
Synonym d-glucuro-3,6-lactone
PubChem CID 91634076
IUPAC-namn (2S)-2-[(2S,3S,4R)-3,4-dihydroxi-5-oxooxolan-2-yl]-2-hydroxiacetaldehyd
LEDER C(=O)C(C1C(C(C(=O)O1)O)O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material D(+)-Glucurono-3, 6-lactone
Namnnotering 99+%
Smältpunkt 170.0°C to 176.0°C
Färg Vitt
Förlust vid torkning 0.5% max. (80°C)
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 99+%
Förpackning Plastflaska
Molekylformel C6H8O6
Kvantitet 500 g
Merck Index 15, 4503
Specifikt rotationsförhållande +19.00 (20.00°C c=10,H2O)
Specifik rotation + 19.00
Löslighetsinformation Solubility in water: soluble in water. Other solubilities: slightly soluble in glacial acetic acid, slightly soluble in methanol and absolute, ethanol
Molekylvikt (g/mol) 176.124
Formel vikt 176.12
Procent renhet ≥99%
Fysisk form Kristallint pulver eller kristaller
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.