Läs mer
D(+)-Glucurono-3,6-lakton, 99+%
Produktkod. 10583581 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackning:
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10583581 25 g Plastflaska 25g
10388450 100 g Plastflaska 100g
10104710 500 g Plastflaska 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10583581 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 225920250
ChemsChrom Mega Deals
Använd kampanjkoden 27993
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-11-2026
CAS: 32449-92-6 | C6H8O6 | 176,12 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 32449-92-6
MDL-nummer MFCD00135622
InChI-nyckel UYUXSRADSPPKRZ-KKQCNMDGSA-N
Synonym d-glucuro-3,6-lactone
PubChem CID 91634076
IUPAC-namn (2S)-2-[(2S,3S,4R)-3,4-dihydroxi-5-oxooxolan-2-yl]-2-hydroxiacetaldehyd
LEDER C(=O)C(C1C(C(C(=O)O1)O)O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material D(+)-Glucurono-3, 6-lactone
Namnnotering 99+%
Smältpunkt 170,0 °C till 176,0 °C
Färg Vitt
Förlust vid torkning 0,5 % max. (80 °C)
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 99+%
Förpackning Plastflaska
Molekylformel C6H8O6
Kvantitet 25 g
Merck Index 15, 4503
Specifikt rotationsförhållande +19,00 (20,00 °C c=10, H2O)
Specifik rotation +19.00
Löslighetsinformation (5 % i vatten) Klar färglös till ljusgul
Molekylvikt (g/mol) 176.12
Formel vikt 176.12
Procent renhet 99+%
Fysisk form Kristallint pulver eller kristaller
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.