Läs mer
D-glucurono-3,6-lakton, TRC
Produktkod. 30134338
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30134338 25 g
30133783 5 g
30007724 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30134338 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCG59690025G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 32449-92-6
Molekylformel C6 H8 O6
Molekylvikt (g/mol) 176.12
Synonym D-Glucuronolactone, D-Glucuronic acid, γ-lactone, Glucuronic acid, γ-lactone, D- (6CI,8CI), D-Glucofuranurono-6,3-lactone, D-Glucuronic acid lactone, D-Glucuronic acid γ-lactone, D-Glucurono-3,6-lactone, D-Glucurono-6,3-lactone, D-Glucurono-γ-lactone, D-Glucuronolactone, Dicurone, Glucoxy, Glucurolactone, Glucurone, Glucuronic acid γ-lactone, Glucurono-6,3-lactone, Glucuronolactone, Glucuronosan, Glycurone, Guronsan, NSC 656, Reulatt S.S.
IUPAC-namn (2R)-2-[(2S,3R,4S)-3,4-dihydroxy-5-oxooxolan-2-yl]-2-hydroxyacetaldehyd
LEDER O[C@@H](C=O)[C@H]1OC(=O)[C@@H](O)[C@H]1O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Glucuronolactone
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 25 g
InChI formel InChI=1S/C6H8O6/c7-1-2(8)5-3(9)4(10)6(11)12-5/h1-5,8-10H/t2-,3+,4-,5+/m0/s1
Formel vikt 176.0321
Procent renhet >95%