Läs mer
D-Glucurono-6,3-lakton, 99 %
Description
D-Glukurono-6,3-lakton är ett glukuronsyraderivat som studerats för dess effektivitet mot hundhepatit. Det används i studier som att starta regent i syntesen av 2,3,4,-tris(tert.-butyldimetylsilyl) glukuronsyra trikloretylester, som krävs för framställning av 1-O-acyl glukuronid av det antiinflammatoriska läkemedlet ML-3000, syntes av optiskt aktiv glukofuran-kedjig glucopyranos, syntes av optiskt aktiv glukofurosid-alkyl.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
D-Glukurono-6,3-lakton är ett glukuronsyraderivat som studerats för dess effektivitet mot hundhepatit. Det används i studier som att starta regent i syntesen av 2,3,4,-tris(tert.-butyldimetylsilyl) glukuronsyra trikloretylester, som krävs för framställning av 1-O-acyl glukuronid av det antiinflammatoriska läkemedlet ML-3000, syntes av optiskt aktiv glukofuran-kedjig glucopyranos, syntes av optiskt aktiv glukofurosid-alkyl.
Löslighet Löslig i vatten
.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Inkompatibel med starka baser, starka syror och starka oxidationsmedel.
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | D-Glucurono-6,3-lactone |
| Smältpunkt | 174 °C (dekomposition) |
| Kvantitet | 25 g |
| Beilstein | 83595 |
| Merck Index | 14,4467 |
| Löslighetsinformation | Löslig i vatten. |
| Optisk rotation | +19° (c=8 i vatten) |
| Formel vikt | 176.12 |
| Procent renhet | 99% |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.