Läs mer
D-Glucurono-6,3-lakton, 99 %
Produktkod. 11452558
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11452558 100 g 100g
11442558 25 g 25g
11462558 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11452558 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A15861.22
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 32449-92-6 | C6H8O6 | 176,124 g/mol
D-Glukurono-6,3-lakton är ett glukuronsyraderivat som studerats för dess effektivitet mot hundhepatit. Det används i studier som att starta regent i syntesen av 2,3,4,-tris(tert.-butyldimetylsilyl) glukuronsyra trikloretylester, som krävs för framställning av 1-O-acyl glukuronid av det antiinflammatoriska läkemedlet ML-3000, syntes av optiskt aktiv glukofuran-kedjig glucopyranos, syntes av optiskt aktiv glukofurosid-alkyl.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
D-Glukurono-6,3-lakton är ett glukuronsyraderivat som studerats för dess effektivitet mot hundhepatit. Det används i studier som att starta regent i syntesen av 2,3,4,-tris(tert.-butyldimetylsilyl) glukuronsyra trikloretylester, som krävs för framställning av 1-O-acyl glukuronid av det antiinflammatoriska läkemedlet ML-3000, syntes av optiskt aktiv glukofuran-kedjig glucopyranos, syntes av optiskt aktiv glukofurosid-alkyl.
Löslighet Löslig i vatten
.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Inkompatibel med starka baser, starka syror och starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 32449-92-6
Molekylformel C6H8O6
Molekylvikt (g/mol) 176.124
MDL-nummer MFCD00135622
InChI-nyckel UYUXSRADSPPKRZ-KKQCNMDGSA-N
Synonym d-glucuro-3,6-lactone
PubChem CID 91634076
IUPAC-namn (2S)-2-[(2S,3S,4R)-3,4-dihydroxi-5-oxooxolan-2-yl]-2-hydroxiacetaldehyd
LEDER C(=O)C(C1C(C(C(=O)O1)O)O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material D-Glucurono-6,3-lactone
Smältpunkt 174 °C (dekomposition)
Kvantitet 100 g
Beilstein 83595
Merck Index 14,4467
Löslighetsinformation Löslig i vatten.
Optisk rotation +19° (c=8 i vatten)
Formel vikt 176.12
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.