Läs mer
D-Glucurono-6,3-laktonacetonid, 98+%
Produktkod. 11394745
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11394745 10 g 10g
11304755 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11394745 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L17765.09
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 20513-98-8 | C9H12O6 | 216,189 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 20513-98-8
Molekylformel C9H12O6
Molekylvikt (g/mol) 216.189
MDL-nummer MFCD00061641
InChI-nyckel BDBGJSXZKMTMGP-BOFVIFSBSA-N
Synonym d-glucurono-6,3-lactone acetonide
PubChem CID 134129430
IUPAC-namn (3aS,3bS,6S,6aS,7aR)-6-hydroxi-2,2-dimetyl-3b,6,6a,7a-tetrahydro-3aH-furo[2,3]furo[2,4-b][1,3]dioxol-5-on
LEDER CC1(OC2C3C(C(C(=O)O3)O)OC2O1)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material D-Glucurono-6,3-lactone acetonide
Smältpunkt 119 °C till 121 °C
Kvantitet 10 g
Optisk rotation +52° (c=1 i kloroform)
Formel vikt 216.19
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.