Läs mer
d-(+)-Glucuronolactone, Sigma-Aldrich™
Produktkod. 15842381
Change view
Kvantitet:
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15842381 25 g 25g
1 options
MQ200 Graded - For Research and Non-regulated Industrial Applications
Produktkod. 15842381 Leverantör Sigma Aldrich Leverantörsnummer 8418640025
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-11-2026
MQ200 Graded - For Research and Non-regulated Industrial Applications
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
CAS 32449-92-6
Smältpunkt 170°C to 175°C
MDL-nummer MFCD00135622
Kvantitet 25 g
Synonym D-(+)-Glucuronolactone, D-(+)-Glucuronolactone
Molekylvikt (g/mol) 176.12